Merck
234680
Sigma-Aldrich
テトラコサン酸
99%
別名:
リグノセリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)22COOH
CAS番号:
分子量:
368.64
Beilstein:
1728237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
75-83 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)