Merck
23404
Sigma-Aldrich
Polymerisation inhibitor CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
組成
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
不純物
Styrene
屈折率
n20/D 1.5435-1.5440
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23404-BULK-R:
23404-INTR-R:
23404-25KG-R:
試験成績書(COA)