Merck
233935
Sigma-Aldrich
L-リンゴ酸 二ナトリウム塩 一水和物
98%
別名:
(S)-(−)-ヒドロキシコハク酸 二ナトリウム塩, (S)-(−)-リンゴ酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
CAS番号:
分子量:
196.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233935-25G:
233935-5G:
233935-BULK:
233935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)