Merck
232920
Sigma-Aldrich
4-ニトロソジフェニルアミン
75%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4NO
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
75%
含みます
water as balance
mp
144 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI Key
OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232920-VAR:
232920-500G:
232920-BULK:
232920-100G:
232920-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
para-Nitrosodiphenylamine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 227-233 (1982-04-01)
Investigation of a novel liver alcohol dehydrogenase catalyzed redox-elimination reaction involving arylnitroso substrate analogues.
S C Koerber et al.
Biochemistry, 19(4), 731-738 (1980-02-19)