Merck
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4NHCONH2
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI Key
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232866-BULK:
232866-500G:
232866-100G:
232866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)