Merck
229008
Sigma-Aldrich
ベンジルジメチルヘキサデシルアンモニウムクロリド
別名:
16-BAC, セタルコニウムクロリド, セチルジメチルベンジルアンモニウムクロリド, ベンジルヘキサデシルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
396.09
Beilstein:
3802341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
55-65 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
229008-25G:
229008-BULK:
229008-5G:
229008-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)