Merck
228303
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン酪酸ニッケル(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H11(CH2)3CO2]2Ni
CAS番号:
分子量:
397.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
powder and chunks
mp
240 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ni]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ni/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI Key
LSLSVVJPMABPLC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Nickel standard salt for organic systems. Lot specific assay on label.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228303-BULK:
228303-5G:4548173302737
228303-VAR:
228303-1G:4548173302720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H J Ougham et al.
Journal of bacteriology, 150(3), 1172-1182 (1982-06-01)
A strain of Arthrobacter was isolated by enrichment culture with cyclohexaneacetate as the sole source of carbon and grew with a doubling time of 4.2 h. In addition to growing with cyclohexaneacetate, the organism also grew with cyclohexanebutyrate at concentrations
Dean M Quesnel et al.
Chemosphere, 84(4), 504-511 (2011-04-05)
Naphthenic acids (NAs) are a major contributor to toxicity in tailings waste generated from bitumen production in the Athabasca Oil Sands region. While investigations have shown that bacteria can biodegrade NAs and reduce tailings toxicity, the potential of algae to