Merck
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5S(C6H5)2BF4
CAS番号:
分子量:
314.15
Beilstein:
4172245
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
95%
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
InChI Key
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
226211-BULK:
226211-1G:4548173119496
226211-250MG:4548173119502
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)