Merck
224995
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-6(3-4-10-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate was used in the synthesis of sulfonylfuran ureas.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
224995-BULK:
224995-5G:
224995-VAR:
224995-5KG:
224995-25G:
224995-100G:
224995-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krista B Goodman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(1), 27-30 (2008-12-09)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL catabolism, vascular inflammation, and atherogenesis, and inhibitors are therefore expected to be useful for the treatment of cardiovascular disease. Sulfonylfuran urea 1 was identified in a high-throughput screening campaign as a