Merck
224243
Sigma-Aldrich
1-Cyanothioformanilide
97%
別名:
N-Phenylcyanothioformamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCSNHC6H5
CAS番号:
分子量:
162.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES記法
S=C(Nc1ccccc1)C#N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
224243-BULK:
224243-5G:4548173118635
224243-1G:4548173118628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)