Merck
224049
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3,5-ジニトロピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClN3O4
CAS番号:
分子量:
203.54
Beilstein:
196026
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
InChI Key
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
224049-1G:
224049-5G:
224049-BULK:
224049-100G:
224049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(1), 147-154 (2005-12-07)
This work deals with the vibrational spectroscopy of 4-amino-2,6-dichloropyridine (ADCP) and 2-chloro-3,5-dinitropyridine (CDNP) by means of quantum chemical calculations. The mid and far FTIR and FT-Raman spectra were measured in the condensed state. The fundamental vibrational frequencies and intensity of
Karl J Okolotowicz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(17), 5282-5292 (2015-08-19)
Cardiomyopathy is the leading cause of death worldwide. Despite progress in medical treatments, heart transplantation is one of the only current options for those with infarcted heart muscle. Stem cell differentiation technology may afford cell-based therapeutics that may lead to