Merck
222925
Sigma-Aldrich
D-サッカリン酸 一カリウム塩
98%
別名:
D-グルカル酸 一カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
CAS番号:
分子量:
250.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)