Merck
222879
Sigma-Aldrich
パパベリン 塩酸塩
99%
別名:
6,7-ジメトキシ-1-ベラトリルイソキノリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
375.85
Beilstein:
3921435
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
99%
SMILES記法
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI Key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
平滑筋弛緩薬および脳血管拡張薬です。ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)