Merck
222836
Sigma-Aldrich
ノナデカン酸
99%
別名:
C19:0, NSC 11914, ノナデシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17COOH
CAS番号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786261
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)