Merck
222097
Sigma-Aldrich
4-ヘキシルベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
224.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5256 (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C13H17ClO/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3
InChI Key
XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Hexylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 6,6′-bis(hexylbenzoylamino)-2,2′-bipyridine (LH2).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222097-25G:
222097-BULK:
222097-5G:
222097-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel (II) Complex of 6, 6'-Bis (hexylbenzoylamino)-2, 2'-bipyridine as a Functional Carrier: pH-Induced Affinity-Switching and Mechanism of the SCN--Selective Up-Hill Transport.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(5), 1213-1222 (1996)