Merck
221597
Sigma-Aldrich
3,4-ジエトキシ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
210.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
mp
167-169 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1OCC)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-6-5-8(11(12)13)7-10(9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Diethoxybenzoic acid was used in the synthesis of dimethyl 2-(3,4-diethoxyphenyI)-2-methylmalonate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
221597-BULK:
221597-VAR:
221597-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymes in organic synthesis 51. Probing the dimensions of the large hydrophobic pocket of the active site of pig liver esterase.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 2025-2040 (1993)