Merck
221139
Sigma-Aldrich
3-アミノ-6-(クロロメチル)-2-ピラジンカルボニトリル-4-オキシド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClN4O
CAS番号:
分子量:
184.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
144-146 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 100 mg/mL, clear, brown
SMILES記法
Nc1c(nc(CCl)c[n+]1[O-])C#N
InChI
1S/C6H5ClN4O/c7-1-4-3-11(12)6(9)5(2-8)10-4/h3H,1,9H2
InChI Key
MOTPZQHCPMUIMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Amino-6-(chloromethyl)-2-pyrazinecarbonitrile 4-oxide may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
221139-BULK:
221139-VAR:
221139-5G:4548173117843
221139-1G:4548173117836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)