Merck
219320
Sigma-Aldrich
D-エチオニン
98%
別名:
D-2-アミノ-4-(エチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
163.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
278 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI Key
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
219320-VAR:
219320-1G:
219320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)