Merck
216291
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium bromide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
451.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
98%
mp
242-245 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].Oc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216291-VAR:
216291-BULK:
216291-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)