Merck
215023
Sigma-Aldrich
3-Iodothiophene
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3IS
CAS番号:
分子量:
210.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.657 (lit.)
bp
75 °C/14 mmHg (lit.)
密度
2.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1ccsc1
InChI
1S/C4H3IS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
InChI Key
WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Iodothiophene was used in the synthesis of 3-thienylzinc iodide via reaction with zinc, followed by coupling with aryl halides. It was also used in the preparation of 3-(perfluorooctyl)thiophene, required for the synthesis of poly(3-perfluorooctylthiophene) conjugated polymer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215023-BULK:
215023-VAR:
215023-1G:4548173993003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tuning the Electronic Structure and Solubility of Conjugated Polymers with Perfluoroalkyl Substituents: Poly (3-perfluorooctylthiophene), the First Supercritical CO2-soluble Conjugated Polymer.
Li LING, et al.
Advanced Materials, 16(2), 180-183 (2004)
Alexander Koch et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(36), 12534-12539 (2018-05-05)
The reduction of 2-bromo- and 3-bromothiophene with calcium powder gives impure thienylcalcium complexes due to interference of various subsequent metalation and calcium-halogen exchange reactions as well as ether degradation. Therefore, calcium-iodine exchange succeeds via the reaction of trimethylsilylmethylcalcium halide with
Preparation of 3-Thienylzinc and-magnesium Halide via Oxidative Addition of Active Zinc and Magnesium to 3-Iodothiophene.
Wu X and Rieke RD.
The Journal of Organic Chemistry, 60(21), 6658-6659 (1995)