Merck
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-カンファーオキシム
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オンオキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO
CAS番号:
分子量:
167.25
Beilstein:
2413664
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
115-119 °C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
その他情報
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21335-25G-F:
21335-BULK-F:
21335-VAR-F:
21335-INTR-F:
21335-5G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)