Merck
213187
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitroanisole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-7(9(10)11)5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WVQGZNRUEVFXKR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Methyl-5-nitroanisole was used in the synthesis of:
  • 2-methoxy-p-toluidine via reduction with tin and hydrochloric acid
  • 2-methoxy-4-nitrobenzyl bromide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
213187-1G:
213187-BULK:
213187-VAR:
213187-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anodic oxidations. VII. Nuclear cyanation of methylanisoles.
Yoshida K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(1), 63-66 (1975)
P K Chakraborty et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(7), 673-681 (1991-01-01)
The synthesis of 4-[18F]fluoroguaiacol (4-[18F]fluoro-2-methoxyphenol) has been achieved in no-carrier-added form starting from 2-methoxy-4-nitrobenzaldehyde, using nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride followed by Baeyer-Villiger oxidation of the benzaldehyde to the phenol. Demethylation with boron tribromide gave 4-[18F]fluorocatechol (1,2-dihydroxy-4-[18F]fluorobenzene) with an overall