グレード
technical grade
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
260 °C/745 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
264.2 °F
引火点(℃)
129 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
213055-BULK:
213055-100G:
213055-VAR:
試験成績書(COA)