Merck
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
CAS番号:
分子量:
242.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
211753-25G:
211753-100G:
211753-BULK:
211753-5G:
211753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)