Merck
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
139.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(F)cc1