Merck
208728
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-chlorophthalimide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClN2O2
CAS番号:
分子量:
286.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
InChI Key
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
208728-VAR:
208728-10G:
208728-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)