Merck
207691
Sigma-Aldrich
2,2-ビス(クロロメチル)-1-プロパノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10Cl2O
CAS番号:
分子量:
157.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
SMILES記法
CC(CO)(CCl)CCl
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)