Merck
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
別名:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClOSi
CAS番号:
分子量:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
含みます
~0.5% CaCO3 as stabilizer
屈折率
n20/D 1.539
bp
130-135 °C/0.1 mmHg
密度
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
20437-VAR-F:
20437-25ML-F:
20437-5ML-F:
20437-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)