アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
mp
500 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
InChI Key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203793-10G-PW:
203793-BULK:
203793-VAR:
203793-10G:4548173114170
203793-2G:4548173114187
203793-10G-LBL:
試験成績書(COA)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis