アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
354 °C (lit.)
mp
259 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203785-100G:4548173250502
203785-25G-PW:
203785-VAR:
203785-25G:4548173114163
203785-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)