Merck
19980
Sigma-Aldrich
ブチルヒドラジン シュウ酸塩
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
CAS番号:
分子量:
178.19
Beilstein:
3704357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
160-165 °C
溶解性
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
その他情報
販売に制約がある場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
19980-INTR:
19980-25G:4548173113388
19980-100G:4548173113371
19980-BULK:
19980-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)