Merck
19979
Sigma-Aldrich
マイクロリアクターエクスプローラーキット
volume 0.85 mL , Microreactor, AC/DC input 120 V / 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
特徴
CE compliant
flow rate measuring range
0.2-15 mL/min
温度測定範囲
-70-150 °C
パラメーター
6.5 bar max. pressure
容量
0.85 mL , Microreactor
25 mL , Residence time unit
詳細
微細構造の反応器中で液体-液体反応を連続的に行うための一体化ソリュ-ションです。この方法により、従来法と比較してプロセスパフォ-マンスが改善される大きな可能性があります。構造に金属を含まないため、定常的に温度と圧力を管理して、反応性の高い化合物を安全に処理できます。自動停止機能により無人運転が可能です。マグネチックスタ-ラ-上に設置した恒温槽中で、反応器と滞留時間ユニットを設定して温度を調整します。(恒温槽とスタ-ラ-は製品に含まれていません)。滞留量は必要に応じて調整可能です。
応用分野:一般的なプロセス開発、高発熱/危険反応、反応条件下で不安定な生成物の取り扱い、および生成物のプロファイルの改善(副生成物の抑制)。
構成品:
  • ガラス製マイクロリアクタ-(クランプを含む)×1
  • ロ-タリ-ピストンポンプ×2
  • 温度センサ-×2
  • 圧力センサ-×2
  • 制御ユニット×1
  • 滞留時間ユニット(内径1.8インチのチュ-ブ、PTFE)
  • 接続用金具、予備部品、ケ-ス