Merck
198862
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-フェニルピリジン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N
CAS番号:
分子量:
169.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.6030 (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccnc1-c2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)