Merck
198803
Sigma-Aldrich
ピペコリン酸エチル
98%
別名:
2-(エトキシカルボニル)ピペリジン, DL-ピペコリン酸 エチル エステル, NSC 49360, エチル 2-ピペリジンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2
CAS番号:
分子量:
157.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
SZIKRGHFZTYTIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
ヒドラゾンとのコンビナトリアルケミストリー
迅速ヒドロアミノ化
HCV NS5Bポリメラーゼ阻害剤の合成
選択的アンドロゲン受容体修飾剤の調製
sp3炭素中心での脱カルボニルアリール化
選択的a2C-アドレナリン受容体アンタゴニストとしてのキノリン誘導体の合成
Ethyl pipecolinate was used in the synthesis of N-substituted pipecolinates.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
198803-BULK:
198803-VAR:
198803-25G:
198803-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bn MeOH 4 h 93.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1065-1065 (1999)