Merck
198145
Sigma-Aldrich
Alphazurine A
Dye content 40 %
別名:
Acid Blue 7, Patent Blue A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H35N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
690.80
カラーインデックス番号:
42080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 40%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
λmax
409 nm
637 nm
SMILES記法
[Na+].CCN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4ccccc4)\c5ccc(cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-11-7-5-8-12-28)32-19-15-30(16-20-32)37(35-24-23-34(46(40,41)42)25-36(35)47(43,44)45)31-17-21-33(22-18-31)39(4-2)27-29-13-9-6-10-14-29;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1
InChI Key
FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
198145-25G:
198145-100G:
198145-BULK:
198145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)