Merck
197955
Sigma-Aldrich
3,4-ジメトキシ安息香酸メチル
≥98%
別名:
ベラトルム酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
bp
283 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3