Merck
197351
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチルシクロヘキシルアミン
99%
別名:
1-アミノ-2,3-ジメチルシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H9NH2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935068
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCC(N)C1C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197351-50G:
197351-250G:
197351-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)