Merck
196754
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-テトラフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4NH2
CAS番号:
分子量:
165.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI Key
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196754-BULK:
196754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)