Merck
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2
CAS番号:
分子量:
138.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCN1CCCCC1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196029-50G:4548173112947
196029-VAR:
196029-BULK:
196029-250G:4548173112930
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)