Merck
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28O5
CAS番号:
分子量:
324.41
Beilstein:
1687768
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
mp
92-95 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
InChI Key
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19575-5G:
19575-VAR:
19575-BULK:
19575-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)