Merck
19425
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)maleimide
≥97.0%
別名:
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-(Perfluorohexyl)propyl-1-maleimide, F13 Maleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F13NO2
CAS番号:
分子量:
457.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
mp
76-78 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO2/c14-8(15,4-1-5-27-6(28)2-3-7(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h2-3H,1,4-5H2
InChI Key
XCBJTYHAGWXMIM-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19425-BULK:
19425-VAR:
19425-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)