Merck
194190
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルドデカンアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
255.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
194190-50G:
194190-BULK:
194190-VAR:
194190-1KG:
194190-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)