Merck
191957
Sigma-Aldrich
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C14H22O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
フォーム
beads
分子量
average Mw ~554,000 by GPC
転移温度
Tg 110 °C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)