Merck
19162
Sigma-Aldrich
(R)-3-Butene-1,2-diol-1-(p-toluenesulfonate)
≥99.0% (HPLC)
別名:
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl tosylate, (R)-3-Butene-1,2-diol 1-tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O4S
CAS番号:
分子量:
242.29
Beilstein:
5907827
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19162-100MG:
19162-1G:
19162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)