Merck
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
密度
0.98 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品