Merck
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 130 °C (ring and ball)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
密度
0.98 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 3
Jan Code
191035-BULK:
191035-VAR:
191035-500G:
191035-100G:
試験成績書(COA)