Merck
190608
Sigma-Aldrich
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
別名:
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC10H6OH
CAS番号:
分子量:
248.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
mp
161-162 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
InChI Key
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6-Benzoyl-2-naphthol was used in the synthesis of potassium 6-benzoyl-2-naphthyl sulfate, substrate for histochemical investigation of aryl sulfatase activity. It was also used in preparation of substrate for histochemical demonstration of acid phosphatase in the organs of albino rat.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
190608-250MG:
190608-1G:
190608-BULK:
190608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Histochemical demonstration of aryl sulfatase.
A M RUTENBERG et al.
Science (New York, N.Y.), 116(3020), 539-543 (1952-11-14)
The histochemical demonstration of acid phosphatase by a post-incubation coupling technique.
A M RUTENBURG et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 3(6), 455-470 (1955-11-01)