Merck
189391
Sigma-Aldrich
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C2H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
形状
pellets
melt index
0.4
分子量
average Mw ~570,000 by GPC
転移温度
Tg −24 °C
Tm 125 °C
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC=C