Merck
188972
Sigma-Aldrich
3,3-ジフェニル-1-プロパノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
212.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
InChI Key
IDCXQMVSIIJUEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3-Diphenyl-1-propanol undergoes cobalt-catalyzed hydroformylation reaction to give the corresponding aldehyde and 1,1-diphenylethylene.
アプリケーション
3,3-Diphenyl-1-propanol has been used in the preparation of novel and very potent prostacyclin (PGI2) agonists.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
188972-VAR:
188972-BULK:
188972-50G:
188972-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular design of novel PGI2 agonists without PG skeleton. IV.
Hamanaka N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5(10), 1083-1086 (1995)
Is the hydroformylation reaction reversible?
Kim C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 279(1), 159-164 (1985)