Merck
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-Thiatriazol-5-ylamino)phenol hydrate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4OS · xH2O
CAS番号:
分子量:
194.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
153 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
InChI Key
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
188638-1G:
188638-5G:
188638-10G:
188638-VAR:
188638-BULK:
試験成績書(COA)